Learn More
AGBL3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene AGBL3
Concentrazione 0.13 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16896794
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
16990-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16886794
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
16990-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
This protein belongs to the peptidase M14 family. It has a function in the processing of cytosolic proteins such as alpha-tubulin, which is known to be modified by the removal of a C-terminal tyrosine. Every subunit binds 1 zinc ion. It has high levels expression in digestive and blood/hematopoietic system, like intestine, urinary, kidney and bone marrow.
Specifica
Specifica
AGBL3
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q8CDP0, Q8NEM8
340351, 500076, 76223
AGBL3 Fusion Protein Ag10592
Primary
-20°C
AGBL3
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
AGBL3, ATP/GTP binding protein like 3
AGBL3
IgG
Antigen Affinity Chromatography