Learn More
Phenomenex™ Agela™ SPE Cartridge Frits
Codice prodotto. 31744369 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
12 mL
30 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
31744369 30 mL pezzi 50
31743266 12 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31744369 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AS030A
Spedizione stimata: 19-11-2026
PE Frit for SPE Tube
  • Brand: Agela
  • Technique: SP
  • Phase: No Phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment
Assorbente C18/SCX/SAX
Tipo Solid Phase Extraction Column
Volume (sistema metrico) 30 mL