missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Assay type: Cell-based
- Detection method: Fluorescent
- Sample types: Suspension cells, Adherent cells
- Applications: Flow cytometry, Fluorescence microscopy
- Citations: Cited in 11 publications
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Detection Location | In-Cell Detection |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flow Cytometer, Fluorescence Microscope |
| Formato | Kit |
| N. di reazioni | 100 Tests |
| Target Molecule | Aggresome |
| Metodo di rilevamento | Fluorescence |
| Tipo di campione | Suspension cells, Adherent cells |
| Quantità | 100 Tests |
| Da utilizzare con (applicazione) | Aggresome detection, Flow cytometry, Fluorescence microscopy |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?