Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo
Le etichette avvolgenti in tessuto in nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle di fili e cavi.
Marca: Brady™ 174218
Descrizione
- Le etichette avvolgenti in tessuto in nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle di fili e cavi.
- Il tessuto in nylon bianco rivestito in poliammide opaco ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
- Consigliato per uso interno
- UL Approved; CSA Accepted
- Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 193°F)
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
| Autoclavable | |
| Permanent Acrylic | |
| White | |
| Die-cut | |
| Single-side Printable | |
| Etichette | |
| Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | |
| No | |
| Rectangle | |
| Da -40 °C a +90 °C | |
| 0.166 mm | |
| 0.75 in. | |
| 25.4 mm | |
| M6-18-499 |
| Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
| None | |
| Opaco | |
| Nylon | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
| 250 Labels | |
| -40°F to +194°F | |
| 0.0065 in. | |
| 0.75 x 1 in. | |
| 1in. | |
| 19.05 mm |