Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo
Le etichette avvolgenti in tessuto in nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle di fili e cavi.
Marca:  Brady™ 173395
Codice prodotto. 17818844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.25€
    59.57€ / pezzi 250
    Risparmia 4.68€
    7% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Le etichette avvolgenti in tessuto in nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle di fili e cavi.
  • Il tessuto in nylon bianco rivestito in poliammide opaco ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
  • Consigliato per uso interno
  • UL Approved; CSA Accepted
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 193°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Specifica
Autoclavable
Permanent Acrylic
White
Die-cut
Single-side Printable
Etichette
Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
No
Square
Da -40 °C a +90 °C
0.166 mm
1 in.
25.4 mm
M7-19-499
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
None
Opaco
Nylon
Thermal Transfer
Non-sterile
M710, BMP71
250 Labels
-40°F to +194°F
0.0065 in.
1 x 1 in.
1in.
25.4 mm