Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo
Le etichette avvolgenti in tessuto in nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle di fili e cavi.
Marca:  Brady™ 173427
63.32 EUR valido fino al 2026-10-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28008" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17888734
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.90€
    66.66€ / pezzi 500
    Risparmia 5.24€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Le etichette avvolgenti in tessuto in nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle di fili e cavi.
  • Il tessuto in nylon bianco rivestito in poliammide opaco ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
  • Consigliato per uso interno
  • UL Approved; CSA Accepted
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 193°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Specifica
Autoclavable
Permanent Acrylic
White
Die-cut
Single-side Printable
Etichette
Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
No
Rectangle
Da -40 °C a +90 °C
0.166 mm
0.75 in.
12.7 mm
M7-11-499
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
None
Opaco
Nylon
Thermal Transfer
Non-sterile
M710, BMP71
500 Labels
-40°F to +194°F
0.0065 in.
0.75 x 0.5 in.
0.5 in.
19.05 mm
Certificati
Promozioni
Promozioni
Promo
Scade: 2026-10-31
Safety Starts Here: Save Up to 60%
codice promo: 28008
Make safety a priority while making your budget go further. For a limited time, save up to 60% across a wide selection of safety essentials for your laboratory and workplace.
Applicazione e aggiunta della promozione...
Promo
Scade: 2026-10-31
Support a Safer, More Efficient Laboratory
codice promo: 28026
Save up to 66% on trusted facility safety and maintenance solutions.
Applicazione e aggiunta della promozione...