Learn More
Brady™ Aggressive Adhesive Multi-Purpose Nylon Labels for M610, M611, and BMP61
Codice prodotto. 31910409 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Yellow
Dimensioni (L x P):
6 x 15 mm
6 x 17 mm
Dimensione della confezione:
750 rotoli
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
31910409 White 6 x 17 mm 750 rotoli
31910406 Yellow 6 x 17 mm 750 rotoli
31910363 White 6 x 15 mm 750 rotoli
31910402 Yellow 6 x 15 mm 750 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 31910409 Fornitore Brady™ N. del fornitore 313456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.50€
    53.74€ / 750 rotoli
    Risparmia 3.76€
    6% Sconto
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Nylon cloth labels that neatly fit the most commonly used circuit breakers
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Brady Authentic materials work seamlessly with Brady printers for improved printer and material communication, seamless mobile app interaction, and better performance and reliability
  • A ribbon is required to print this material
  • Use Part Number M61-R4310 or M6-R6210 for the M610/BMP61/M611 label printers
Spezifikation
Certificazione/Conformità UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) for White Only
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Matte
Formato Die-cut
Materiale Nylon Cloth
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, BMP61
Etichette per riga 1
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 9.2 mm
Dimensioni (L x P) 6 x 17 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 16 ft.
Larghezza (sistema imperiale) 0.67 in.
Larghezza (sistema metrico) 17 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 26.97 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.24 in.
Altezza (sistema metrico) 6 mm
Alternate Part Number M6-219-499
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.