Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo
L’etichetta in tessuto di nylon B-499 è la soluzione! Stampa praticamente ovunque con una stampante per etichette portatile Brady.
Marca: Brady™ 170795
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Versatili: ideali per l'etichettatura di superfici molto curve come fili e cavi, ma anche applicazioni generiche di laboratorio, pannelli di apparecchiature, pannelli frontali e morsettiere
- Durevoli: progettate per resistere a temperature estreme, prodotti chimici, grassi, oli, detergenti e detersivi
- Adesive: etichette adesive permanenti che aderiscono a superfici lisce, ruvide e verniciate a polvere
- Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, CSA secondo C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant secondo 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
| UL Recognised;CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| White | |
| Continuous | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | |
| -40°F to 194°F | |
| 0.0065 in | |
| 19.05 mm (W) x 4.88 m (L) | |
| 4.88 m | |
| 19.05 mm |
| Permanent Acrylic | |
| Opaco | |
| Nylon Cloth | |
| Etichette | |
| Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;General identification;Wire and cable labelling | |
| 1 | |
| -40°C to 90°C | |
| 0.166 mm | |
| 16 ft. | |
| 0,75in. | |
| M4C-750-499 |