Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo
Codice prodotto. 17818434 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.375 x 1 in.
0.5 x 0.9 in.
0.5 x 1 in.
Diametro (sistema imperiale):
0.375 in.
0.5 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
9.53 mm
12.7 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Diametro (sistema imperiale) Da utilizzare con (apparecchiatura) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17818434 0.375 x 1 in. 0.375 in. M710, BMP71 9.53 mm pezzi 500
17858414 0.375 x 1 in. 0.375 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 9.53 mm pezzi 500
17898274 0.5 x 1 in. 0.375 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 12.7 mm pezzi 250
17821669 0.5 x 0.9 in. 0.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 12.7 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17818434 Fornitore Brady™ N. del fornitore 173300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    103.48€ / pezzi 500
    Risparmia 10.52€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le etichette avvolgenti in tessuto in nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle di fili e cavi.
  • Le etichette avvolgenti in tessuto in nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle di fili e cavi.
  • Il tessuto in nylon bianco rivestito in poliammide opaco ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
  • Consigliato per uso interno
  • UL Approved; CSA Accepted
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 193°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Nylon
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Senza lattice No
Quantità 500 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Dimensioni (L x P) 0.375 x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.375 in.
Diametro (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M7-98-499