Descrizione
- Versatili: ideali per l'etichettatura di superfici molto curve come fili e cavi, ma anche applicazioni generiche di laboratorio, pannelli di apparecchiature, pannelli frontali e morsettiere
- Durevoli: progettate per resistere a temperature estreme, prodotti chimici, grassi, oli, detergenti e detersivi
- Adesive: etichette adesive permanenti che aderiscono a superfici lisce, ruvide e verniciate a polvere
- Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, CSA secondo C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant secondo 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL Recognised;CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Nylon |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory labelling |
| Vedi altri risultati |