Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo
Codice prodotto. 17861809 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Orange
Red
White
Yellow
Dimensioni (L x P):
0.375 x 0.375 in.
0.5 x 0.5 in.
22.86 mm (W) x 12.70 mm (H) x 11.18 mm (Dia)
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Alternate Part Number:
M4-82-499
M4-82-499-OR-BK
M4-82-499-RD-BK
M4-82-499-YL-BK
M4-83-499
M4-83-499-OR-BK
M4-83-499-RD-BK
M4-83-499-YL-BK
M5-117-499
M5-118-499
M5-120-499
Dimensione della confezione:
pezzi 240
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Alternate Part Number Dimensione della confezione
17861809 White 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 9.53 mm (Dia) M5-120-499 pezzi 240
17960680 White 0.375 x 0.375 in. M4-82-499 pezzi 240
17950740 Orange 0.375 x 0.375 in. M4-82-499-OR-BK pezzi 240
17920750 Red 0.375 x 0.375 in. M4-82-499-RD-BK pezzi 240
17940770 Yellow 0.375 x 0.375 in. M4-82-499-YL-BK pezzi 240
17881749 White 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia) M5-118-499 pezzi 240
17980740 White 0.5 x 0.5 in. M4-83-499 pezzi 240
17910750 Orange 0.5 x 0.5 in. M4-83-499-OR-BK pezzi 240
17940750 Red 0.5 x 0.5 in. M4-83-499-RD-BK pezzi 240
17990740 Yellow 0.5 x 0.5 in. M4-83-499-YL-BK pezzi 240
17851789 White 22.86 mm (W) x 12.70 mm (H) x 11.18 mm (Dia) M5-117-499 pezzi 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 17861809 Fornitore Brady™ N. del fornitore 170933
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
L’etichetta in tessuto di nylon B-499 è la soluzione! Stampa praticamente ovunque con una stampante per etichette portatile Brady.
  • Versatili: ideali per l'etichettatura di superfici molto curve come fili e cavi, ma anche applicazioni generiche di laboratorio, pannelli di apparecchiature, pannelli frontali e morsettiere
  • Durevoli: progettate per resistere a temperature estreme, prodotti chimici, grassi, oli, detergenti e detersivi
  • Adesive: etichette adesive permanenti che aderiscono a superfici lisce, ruvide e verniciate a polvere
  • Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, CSA secondo C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant secondo 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised;CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Nylon
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51;BMP53;M511;M510
Quantità 240
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Dimensioni (L x P) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in
Altezza (sistema metrico) 12.70 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.375 in
Diametro (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M5-120-499