Learn More
Simport™ Aggressive Adhesive Polyester Label Cable Ties
Codice prodotto. 15216719 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
201 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15216719 201 mm pezzi 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15216719 Fornitore Simport™ N. del fornitore 134078
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.85€
    85.26€ / pezzi 1500
    Risparmia 6.59€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggressive Adhesive Polyester Label Cable Ties for inspection tagging.
  • Treated with epoxy resin coating.
  • Stainless steel grade 316.
  • Laser-engravable.
Specifica
Tipo Cable Tie
Materiale Stainless Steel (316)
Alternate Part Number SSTIEC-201-7316
Descrizione Stainless Steel Coated Cable Tie
Colore Silver
Lunghezza (sistema metrico) 201 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 4.6 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.181 in.
Dimensioni (L x P) 201 x 4.6 mm
Spessore 0.5 mm
Quantità 100 Pk.
Certificazione/Conformità RoHS Compliant
Da utilizzare con (applicazione) Inspection Tagging