Learn More
Brady™ Etichette in vinile autolaminante con adesivo aggressivo
Codice prodotto. 17881819
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12.70 mm (W) x 19.05 mm (H)
19.05 mm (W) x 25.40 mm (H)
25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
25.40 mm (W) x 25.40 mm (H)
25.40 mm (W) x 31.75 mm (H)
25.40 mm (W) x 38.10 mm (H)
25.40 mm (W) x 63.50 mm (H)
38.10 mm (W) x 63.50 mm (H)
Dimensione della confezione:
pezzi 110
pezzi 180
pezzi 200
pezzi 260
pezzi 340
pezzi 360
pezzi 80
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
17881819 12.70 mm (W) x 19.05 mm (H) pezzi 360
17831739 25.40 mm (W) x 19.05 mm (H) pezzi 340
17821739 19.05 mm (W) x 25.40 mm (H) pezzi 200
17881779 25.40 mm (W) x 25.40 mm (H) pezzi 260
17821819 25.40 mm (W) x 31.75 mm (H) pezzi 200
17801739 25.40 mm (W) x 38.10 mm (H) pezzi 180
17841739 25.40 mm (W) x 63.50 mm (H) pezzi 110
17891759 38.10 mm (W) x 63.50 mm (H) pezzi 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17881819 Fornitore Brady™ N. del fornitore 170959
Solo null disponibili
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Le etichette wrap around in vinile autolaminante ad alta adesione B-417 sono per condizioni difficili, compresi gli ambienti ad alta umidità, fili e cavi di piccolo diametro e i materiali di rivestimento di fili e cavi più recenti.
  • Adesione affidabile e resistente nel tempo su fili e cavi di piccolo diametro
  • Aderiscono e rimangono attaccate anche negli ambienti più umidi
  • Forte adesione a una varietà di materiali di rivestimento di fili e cavi, tra cui Teflon™, silicone, PVC intrecciato e tradizionale
  • Presentano un'area stampabile bianca e una sovralamina trasparente che protegge la stampa
  • Ideali per quadri di comando, quadri elettrici, cablaggi, comunicazione dati e identificazione di fili e cavi
Especificaciones
Certificazione/Conformità UL Recognised to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R7950 ribbons. See UL files MH62024 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognised B-417 labels. Brady sells both UL Recognised B-417 labels and non-approved labels depending on customer requirements Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White, Transparent
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Vinyl
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantità 360
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 158°F
Temperature Range (Metric) -40°C to 70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in
Spessore (sistema metrico) 0.107 mm
Diametro dei cavi 20 AWG - 10 AWG
Dimensioni (L x P) 12.70 mm (W) x 19.05 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.70 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 12.70 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in
Altezza (sistema metrico) 19.05 mm
Alternate Part Number M4-11-417
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.