Learn More
ANSELL™ Aggressive Chemicals Medium Duty Environment AlphaTec™ Gloves
Codice prodotto. 17903572 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
8
9
10
Dimensione della confezione:
1 paio
10 paia
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17903572 8 1 paio
17963532 10 1 paio
31980740 10 10 paia
31980738 8 10 paia
17913542 9 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17903572 Fornitore ANSELL™ N. del fornitore 55300080
In stock
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
AlphaTec™ Neoprene RABS and isolator gloves deliver exceptional chemical resistance against most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons and offer strong physical protection against abrasions and good protection against cuts and punctures.
  • Effective protection for medium duty chemical environments, delivering exceptional chemical resistance against most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons
  • The medium thickness (20 mil or 0.51 mm) increases dexterity, which improves the ability to manipulate objects
  • Unlined for effective cleaning
  • Available port sizes fit most isolator glove boxes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 388:2016|EN 420:2003 + A1:2009|Category III|UKCA 0321
Chlorinated No
Colore Black
Finger Thickness (English) 20 mil
Finger Thickness (Metric) 0.51 mm
Hand Specific
Latex Free Sì
Materiale Neoprene Polymer
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0.51 mm
Product Type Isolator Gloves
Size 8
Spessore (sistema imperiale) 20 mil
Spessore (sistema metrico) 0.51 mm
Da utilizzare con (applicazione) RABS/Isolator Gloves
Da utilizzare con (apparecchiatura) RABS/Isolator Gloves
Grip Design Smooth
Dimensioni porta (sistema imperiale) 6 in.
Dimensioni porta (sistema metrico) 152 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 28 in.
Lunghezza (sistema metrico) 711 mm