Learn More
Trajan™ Split / Splitless Tapered FocusLiner for Agilent
Codice prodotto. 12917141
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
25/confezione
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12917141 1 Ea. Pezzo
11922549 25/confezione Pezzo
10003712 25/confezione pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12917141 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 09200301
Spedizione stimata: 17-12-2026
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Agilent instruments
Specifica
Product Type GC Inlet Liner, Split/Splitless Tapered FocusLiner
Quantità 1 Ea.
Lunghezza (sistema metrico) 78.5 mm
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.3 mm