Learn More
BTX™ AgilePulse™ MAX Safety Stand for Flatpack
Codice prodotto. 15477380
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di collegamento:
BNC Cable
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di collegamento Dimensione della confezione
15477380 BNC Cable Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15477380 Fornitore BTX™ N. del fornitore 470209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3020.00€
    2589.37€ / pezzi 1
    Risparmia 430.63€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 22-01-2027
AgilePulse™ MAX Safety Stand for Flatpack for use with BTX™ AgilePulse™ MAX.
  • Cuvette module plugs directly into generator
  • Holds one cuvette
  • Safety swing shield secures cuvette in holder
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Electroporation
Da utilizzare con (apparecchiatura) AgilePulse™ MAX, ECM™ 2001+
Product Type Safety Stands
Tensione 500 to 1000 V
Descrizione AgilePulse MAX Safety Stand for Flatpack
Display Touchscreen
Include Safety Stand Only
Sterilità Non-sterile
Tipo di collegamento BNC Cable
Interfaccia Digital User
Pulse Form AC Sine Wave, DC Square Wave