Learn More
Agmatine sulfate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490739
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16490739 1 g -
16471526 500 mg 500mg
16454556 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16490739 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101238
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Agmatine sulfate exerts modulatory action at multiple molecular targets, such as neurotransmitter systems, ion channels and nitric oxide synthesis. It is an endogenous agonist at imidazoline receptor and a NO synthase inhibitor.
Agmatine sulfate exerts modulatory action at multiple molecular targets, such as neurotransmitter systems, ion channels and nitric oxide synthesis. It is an endogenous agonist at imidazoline receptor and a NO synthase inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Agmatine sulfate
Forma fisica Solid
CAS 2482-00-0
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H16N4O4S
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (438.08 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES NC(NCCCCN)=N.O=S(O)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 228.27
Peso formulazione 228.27
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only