Learn More
Agmatine Sulfate, TRC
Codice prodotto. 30012498
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30012498 1 g 1g
30010196 100 mg 100mg
30010753 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012498 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA4269001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2482-00-0
Formula molecolare C5 H14 N4 . H2 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 228.27
Sinonimo Guanidine, (4-aminobutyl)-, sulfate (1:1) (8CI, 9CI), 1-(4-Aminobutyl)guanidine sulfate, Agmatine sulfate, NIH 11035
IUPAC Name 1-(4-aminobutyl)guanidine;sulfuric acid
SMILES NCCCCNC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Agmatine sulfate salt
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C5H14N4.H2O4S/c6-3-1-2-4-9-5(7)8;1-5(2,3)4/h1-4,6H2,(H4,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
Peso formulazione 228.0892
Percent Purity >95%