Learn More
R&D Systems™ AGO1/EIF2C1 Recombinant Protein Antigen
Codice prodotto. 18366604 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18366604 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18366604 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP317209PEP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Competition
Formulazione PBS and 1M Urea, pH 7.4.
ID gene (immissione) 26523
Peso molecolare M.W. Theoretical: 24 kDa
Quantità 100 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias gene AGO1Q99, argonaute 1, argonaute1, DKFZp686M13167, EIF2C, eIF2C 1, eIF-2C 1, Eukaryotic translation initiation factor 2C 1, eukaryotic translation initiation factor 2C, 1, GERP95, Golgi Endoplasmic Reticulum protein 95 kDa, hAgo1, protein argonaute-1, Putative RNA-binding protein Q99
Simbolo del gene AGO1
Research Category Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Immunology
Linea di prodotti Novus
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Proteine AGO1/EIF2C1