Learn More
AGXT2 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18606877 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
18606877 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18606877 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP306037PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
AGXT2 Polyclonal specifically detects AGXT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Coniugato PerCP
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Linea di prodotti Novus