Learn More
Thermo Scientific™ AH-650 Swinging Bucket Rotor for WX+ Ultraspeed Centrifuges
Codice prodotto. 12151690 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
6 x 5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12151690 6 x 5 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12151690 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 54294
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Process samples effectively with the Thermo Scientific™ AH-650 6 x 5mL Swinging Bucket Rotor.
Specifications
  • Swinging bucket aluminum rotor
  • Capacity: 6 × 5mL (0.03L)
  • Max. speed/RCF: 50,000rpm/296,005 x g
  • K factor: 53
  • Angle: 90°
Ordering Information:
Order ultracrimp/clearcrimp sealing tool (03920), crimp gauge replacement (03919), ultracrimp plugs and caps (03044), tube removal tool (12826), ultracrimp tube racks (03730) separately. Contact your sales representative for information
Compatible with:
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultra Series Floor Model Centrifuge
Recommended for:
Rate zonal isolation of proteins and RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione AH-650 Swinging Bucket Rotor
Materiale Aluminum
Tipo Rotore oscillante
Capacità 6 x 5 mL
RCF max 296,005 x g
Velocità max 50,000 rpm
Raggio (sistema metrico) 106 mm
Raggio (sistema metrico) min. 62.8 mm
Fattore K 53
Max. Tube Length 51 mm
Max. Tube Diameter 13 mm
Net Weight 6.6 lb. (3 kg)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultraCentrifuges
Angolo 90°
Media RCF 235,687 x g
RCF min. 175,369 x g