Learn More
Novus Biologicals™ AHI1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18388699 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18388699 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18388699 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00054806T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-10-2026
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio AHI1
Sinonimo Abelson helper integration site, Abelson helper integration site 1, Abelson helper integration site 1 protein homolog, AHI-1, contatins SH3 and WD40 domains, dJ71N10.1, DKFZp686J1653, FLJ14023, FLJ20069, JBTS3, jouberin, ORF1
Simbolo del gene AHI1