Learn More
AHNAK2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene AHNAK2
Concentrazione 0.19 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16897614
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
17682-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16887614
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
17682-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The specific function of AHNAK2 is not yet known.
Specifica
Specifica
AHNAK2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q8IVF2
113146
AHNAK2 Fusion Protein Ag11779
Primary
-20°C
AHNAK2
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
AHNAK nucleoprotein 2, AHNAK2, C14orf78, KIAA2019, Protein AHNAK2
AHNAK2
IgG
Antigen Affinity Chromatography