Learn More
Tocris Bioscience™ AICAR
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18075772
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 18075772
Marca: Tocris Bioscience™ 2840/50
AMPK activator
Cell-permeable, allosteric activator of AMP-activated protein kinase (AMPK). Augments proliferation, differentiation and mineralization of osteoblastic MC3T3-EI cells and attenuates psychosine-induced expression of proinflammatory cytokines and iNOS in astrocytes. Promotes osteogenic differentiation of hAMSCs and BM-MSCs in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico AICAR
CAS 2627-69-2
Quantità 50 mg
Formula molecolare C9H14N4O5
Peso formulazione 258.23
Purezza >99%
Peso molecolare 258.23