missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
AIF-1/Iba1 Polyclonal specifically detects AIF-1/Iba1 in Human, Mouse, Rat, Canine, Feline samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Peptide ELISA, Immunohistochemistry Free-Floating, Immunohistochemistry Whole-Mount, Knockout Validated, Dual RNAscope ISH-IHC.
Specifica
Specifica
| Antigene | AIF-1/Iba1 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Diluizione | Western Blot 0.1 - 1.0 ug/mL, Immunohistochemistry 4 - 6 ug/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 4 - 6 ug/mL, Immunohistochemistry-Frozen, Peptide ELISA Detection Limit 1:128000, Immunohistochemistry Free-Floating, Immunohistochemistry (Whole-Mount), Knockout Validated, Dual RNAscope ISH-IHC |
| Metodo di purificazione | Affinity Purified |
| Content And Storage | Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?