Learn More
AIF1 / Iba1 (Microglia Marker) Mouse, Clone: AIF1/1909, enQuireBio™
Codice prodotto. 15959937
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
Dimensione della confezione:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15959937 100 μg 100µg
15949937 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15959937 Fornitore EnquireBio N. del fornitore 199MSM1P1
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mouse Monoclonal Antibody
Specifica
Antigene AIF1 / Iba1 (Microglia Marker)
Applicazioni Immunohistochemistry
Localizzazione cellulare Cytoplasmic and Cell Surface
Classificazione Monoclonal
Clone AIF1/1909
Concentrazione 200μg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Specie ospite Mouse
Immunogeno Purified fragment of human recombinant AIF1 protein (apprx. aa 1-146)
Peso molecolare dell'antigene 17kDa
Controllo positivo Lymph Node, Tonsil or Kidney
Metodo di purificazione Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 199
Content And Storage Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ