Learn More
Abnova™ AIG1 Recombinant Protein
Human AIG1 full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso AAH25278
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 51390
Peso molecolare 51.92
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16149982
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00051390-P01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16159982
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00051390-P01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Theoretical MW (kDa): 51.92
  • Preparation method: In vitro wheat germ expression system
  • Purification: Glutathione Sepharose 4 fast flow
  • Storage buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer
Sequence: MALVPCQALRMAILLSYCSILCNYKAIEMPSHQTYGGSWKFLTFIDLVIQAVFFGICVLTDLSSLLTRGSGNQERERQLKKLISLRDWMLAVLAFPVGVFVVAVFWIIYAYDREMIYPKLLDNFIPGWLNHGMHTTVLPFILIEMRTSHHQHPSRSSGLTAICTFSVGYILWVCWVHHVTGMWVYPF
LEHIGPGARIIFFGSTTILMNFLYLLGEVLNNYIWDTQKSMEEEKEKPKLE
Best use within three months from the date of receipt of this protein.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Specifica
AAH25278
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
51.92
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
AIG-1/DKFZp686F03136/FLJ10485/dJ95L4.1
AIG1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
51390
AIG1 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AIG1
Human
Recombinant
Solution