Learn More
Ailanthone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461658
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16461658 5 mg 5mg
16419248 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16461658 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN1943
MedChemExpress Ailanthone (δ13-Dehydrochaparrinone) is a potent inhibitor of both full-length androgen receptor (AR) (IC50=69 nM) and constitutively active truncated AR splice variants (AR1-651 IC50=309 nM).
Ailanthone (δ13-Dehydrochaparrinone) is a potent inhibitor of both full-length androgen receptor (AR) (IC50=69 nM) and constitutively active truncated AR splice variants (AR1-651 IC50=309 nM).
Specifica
Materiale o nome chimico Ailanthone
CAS 981-15-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H24O7
Quantità 5 mg
Sinonimo δ13-Dehydrochaparrinone
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (132.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1([C@@H]2O)[C@]([C@@]3([C@@H]4O)O)([H])[C@@]([C@](C5)([H])C4=C)(CO3)[C@@](OC5=O)([H])C[C@@]1([H])C(C)=CC2=O
Molecular Weight (g/mol) 376.4
Peso formulazione 376.4
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only