Learn More
R&D Systems™ AIM 100
Codice prodotto. 30002067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30002067 50 mg 50mg
18025602 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30002067 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4946/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective Ack1 (TNK2) inhibitor
Potent Ack1 (TNK2) inhibitor (IC50 = 22 nM). Exhibits selectivity for Ack1 over ABL1, BTK, Lck and LYN; exhibits no inhibition of 25 other kinases. Suppresses phosphorylation of Tyr267 of the androgen receptor in prostate cancer cells. Also suppresses growth of radioresistant castration-resistant prostate cancer in xenograft tumors in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 873305-35-2
Formula molecolare C23H21N3O2
Specifica
Materiale o nome chimico AIM 100
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 371.43
Peso molecolare 371.44