Learn More
AIM-100, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482527
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482527 50 mg -
16446716 100 mg 100mg
16426428 10 mg 10mg
16419017 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16482527 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15290
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
MedChemExpress AIM-100 is a potent and selective Ack1 inhibitor with an IC50 of 21.58 nM. AIM-100 also inhibits Tyr267 phosphorylation. AIM-100 does not inhibits other kinases including PI3-kinase and AKT subfamily members. AIM-100 has an anticancer effect.
AIM-100 is a potent and selective Ack1 inhibitor with an IC50 of 21.58 nM. AIM-100 also inhibits Tyr267 phosphorylation. AIM-100 does not inhibits other kinases including PI3-kinase and AKT subfamily members. AIM-100 has an anticancer effect.
Specifica
Materiale o nome chimico AIM-100
CAS 873305-35-2
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H21N3O2
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (134.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C2=C(C3=CC=CC=C3)OC4=C2C(NC[C@@H]5CCCO5)=NC=N4)=CC=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 371.43
Peso formulazione 371.43
Percent Purity 99.92%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only