Learn More
Jenway™ Air Compressor 535 001
Codice prodotto. 11405069
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
11405069 230V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11405069 Fornitore Jenway™ N. del fornitore 1265598
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    941.00€
    767.26€ / pezzi 1
    Risparmia 173.74€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Suitable air compressor to run a Jenway™ flame photometer. Jenway™ Air Compressor 535 001 is one of several accessories and consumables needed to complete a Jenway™ flame photometer assembly.
  • For use with Jenway™ Flame Photometer.
  • 220V/50Hz.
Specifica
Tensione 230V
Frequenza 50Hz
Tipo Air Compressor