Learn More
Liebherr™ Air-Cooling Ice Maker
Codice prodotto. 12155751 Sfoglia Tutto Liebherr Appliances Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12155751 4 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12155751 Fornitore Liebherr™ N. del fornitore CB184AX
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Featuring production of ice cubes by the forced projection of water in a recycled circuit.
  • Production of cubes at -5°C
  • Output range of 21 to 33kg/day
  • Storage reserve capacity from 4 to 16k
Specifica
Temperatura ambiente (sistema metrico) Da 10 a 43 °C
Certificazione/Conformità Normative CE-ISO9001: 2000-CSV-IMQ-GS
Tipo di raffreddamento Aria
Capacità (sistema metrico) 4 kg
Profondità (sistema metrico) 59 cm
Product Type Dispositivo per la produzione di ghiaccio
Include Condensatore con raffreddamento ad aria e filtro antipolvere
Materiale Corpo in acciaio, piedini in acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 35.5 cm
Consumo energetico 320 W
Tensione 230 V
Consumo di acqua 4.5 l/kg
Larghezza (sistema metrico) 40.4 cm
Resa 21 kg/24 ore
Requisiti elettrici 50 Hz, 230 V, 320 W
Peso (sistema metrico) di spedizione 28 kg
Warranty 36 mesi
Frequenza 50 Hz