missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Air-Cushion 32610 Shoes
Air cushion PU-sole with high slip resistance. Sanitized™ treated.
90.24€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
---|---|
Colore | Black |
Materiale rivestimento interno | Microfiber |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15679727
|
Abeba™
32610/39 |
39 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15689727
|
Abeba™
32610/40 |
40 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15699727
|
Abeba™
32610/41 |
41 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15609737
|
Abeba™
32610/42 |
42 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15619737
|
Abeba™
32610/43 |
43 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15629737
|
Abeba™
32610/44 |
44 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15639737
|
Abeba™
32610/45 |
45 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15649737
|
Abeba™
32610/46 |
46 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15659737
|
Abeba™
32610/47 |
47 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Grained leather black
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable insole (article no. 3551)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Lining microfiber, respiration absorbing
- Instep area with lacing
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA | |
Microfiber | |
Slip-resistant | |
32610 |
Black | |
Leather | |
Polyurethane |