Learn More
Abeba™ Air-Cushion Sole 2600 Shoes
Codice prodotto. 15648137
Cambia vista
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15648137 35 1 paio
15658137 36 1 paio
15668137 37 1 paio
15678137 38 1 paio
15688137 39 1 paio
15698137 40 1 paio
15608147 41 1 paio
15618147 42 1 paio
15628147 43 1 paio
15638147 44 1 paio
15648147 45 1 paio
15658147 46 1 paio
15668147 47 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 15648137 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 2600/35
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antistatic with air cushion PU-sole and high slip resistance. Sanitized™ treated.
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
  • Grained leather
  • White
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable insole (article no. 3551)
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • Instep area with lacing
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
Colore White
Materiale rivestimento interno Microfiber
Materiale Leather
Size 35
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Stile 2600