Learn More
Aalborg™ Tubo dell'aria a flusso diretto
Codice prodotto. 11812430
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
10 L/min.
100 ml/min.;;en;
1000 ml/min.;;en;
104 mL/min.
1946 mL/min.
2 L/min.
2.5 L/min.
2000 mL/min.
24.6 L/min.
250 mL/min.
299 mL/min.
4 L/min.
40 L/min.
4922 mL/min.
5 L/min.
50 mL/min.
500 mL/min.
5000 mL/min.
6 mL/min.
62 L/min.
75 mL/min.
986 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria unitSize
11812430 50 mL/min. Pezzo
11852450 2000 mL/min. Pezzo
11872450 10 L/min. Pezzo
11802320 4922 mL/min. Pezzo
11872310 2 L/min. Pezzo
11882310 4 L/min. Pezzo
11862450 5 L/min. Pezzo
11802300 104 mL/min. Pezzo
11872430 100 ml/min.;;en; Pezzo
11862310 2.5 L/min. Pezzo
11832440 250 mL/min. Pezzo
11862290 6 mL/min. Pezzo
11832310 986 mL/min. Pezzo
11842310 1946 mL/min. Pezzo
11822450 1000 ml/min.;;en; Pezzo
11852330 24.6 L/min. Pezzo
11842430 75 mL/min. Pezzo
11892450 40 L/min. Pezzo
11882330 62 L/min. Pezzo
11812300 299 mL/min. Pezzo
11768328 5000 mL/min. Pezzo
11812450 500 mL/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Codice prodotto. 11812430 Fornitore Aalborg™ N. del fornitore FT03201STVN
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Aalborg™ Air Direct Glass Flow Tube Reference Scale reults in superior mL and L readings by providing a scale of meaurements in a vairety of volumes.
  • Direct reading tubes are straightforward.
  • The measurement scale on each of these tubes reads actual flow at standard conditions in a choice of English or Metric units.
  • Obtaining actual flow rates with these tubes requires the use of a reference scale flow correlation table.
  • Reference scale tubes are useful when measuring flow rates for gases other than air and/or for non-standard conditions.
Specifica
Tipo Air Direct Flow Tube
Larghezza (sistema metrico) 65 mm
Velocità di flusso dell'aria 50 mL/min.