Learn More
Aalborg™ Air Direct Glass Flow Tube 150mm Reference Scale
Codice prodotto. 11798278
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
1.25 l/min.;;en;
10 L/min.
100 mL/min.
1093 mL/min.
143 mL/min.
1637 mL/min.
19 mL/min.
2.5 L/min.
200 mL/min.
23 L/min.
25 mL/min.
264 mL/min.
30 L/min.
300 ml/min.;;en;
374 mL/min.
42 L/min.
49 mL/min.
50 mL/min.
500 mL/min.
5188 mL/min.
70 mL/min.
75 mL/min.
8505 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria Dimensione della confezione
11798278 1093 mL/min. Pezzo
11778308 75 mL/min. Pezzo
11778348 264 mL/min. Pezzo
11738348 49 mL/min. Pezzo
11758328 2.5 L/min. Pezzo
11788318 300 ml/min.;;en; Pezzo
11768308 50 mL/min. Pezzo
11718348 19 mL/min. Pezzo
11778318 100 mL/min. Pezzo
11748348 143 mL/min. Pezzo
11778328 10 L/min. Pezzo
11753199 25 mL/min. Pezzo
11748368 70 mL/min. Pezzo
11763199 200 mL/min. Pezzo
11788258 374 mL/min. Pezzo
11748328 1.25 l/min.;;en; Pezzo
11773199 500 mL/min. Pezzo
11788328 23 L/min. Pezzo
11718368 1637 mL/min. Pezzo
11708368 8505 mL/min. Pezzo
11728288 5188 mL/min. Pezzo
11733199 42 L/min. Pezzo
11738288 30 L/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Codice prodotto. 11798278 Fornitore Aalborg™ N. del fornitore FT08203SAVA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.90€
    75.48€ / pezzi 1
    Risparmia 48.42€
    39% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-01-2027
Aalborg™ Air Direct Glass Flow Tube Reference Scale reults in superior mL and L readings by providing a scale of meaurements in a vairety of volumes.
  • Direct reading tubes are straightforward.
  • The measurement scale on each of these tubes reads actual flow at standard conditions in a choice of English or Metric units.
  • Obtaining actual flow rates with these tubes requires the use of a reference scale flow correlation table.
  • Reference scale tubes are useful when measuring flow rates for gases other than air and/or for non-standard conditions.
Specifica
Tipo Air Direct Flow Tube
Da utilizzare con (applicazione) For various fluids, gases or liquids, thanks to the correlation tables
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Velocità di flusso dell'aria 1093 mL/min.