Learn More
Aalborg™ Air Mass Flowmeter
Codice prodotto. 11882170
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
0 to 1 LPM
0 to 10 LPM
0 to 100 mL/min.
0 to 2 LPM
0 to 20 mL/min.
0 to 5 LPM
0 to 50 mL/min.
0 to 500 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria Dimensione della confezione
11882170 0 to 5 LPM Pezzo
11713479 0 to 20 mL/min. Pezzo
11717839 0 to 100 mL/min. Pezzo
11747829 0 to 50 mL/min. Pezzo
11822280 0 to 500 mL/min. Pezzo
11872170 0 to 1 LPM Pezzo
11832220 0 to 2 LPM Pezzo
11892170 0 to 10 LPM Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11882170 Fornitore Aalborg™ N. del fornitore GFM17AVAL6A0/3AB09SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1092.00€
    663.00€ / pezzi 1
    Risparmia 429.00€
    39% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Specifica
Tipo Mass Flowmeter
Accuracy ±5%
Velocità di flusso dell'aria 0 to 5 LPM
Certificazione/Conformità NIST calibration certificate
Dettagli alimentazione 12 V to 200 mA max
Precisione ±1.5 %
Bilancia Full scale
Temperatura (sistema metrico) 5°C to 50°C