Learn More
SCAT™ HPLC Valvole dell'aria, V2.0
Codice prodotto. 16433819 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Valve
10 Valves
100 Valves
50 Valves
8 Valves
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 50
pezzi 8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16433819 10 Valves pezzi 10
16403819 1 Valve Pezzo
17706254 8 Valves pezzi 8
16443819 50 Valves pezzi 50
17356429 100 Valves pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16433819 Fornitore SCAT™ N. del fornitore 397010
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le valvole d'aria fanno parte del sistema SCAT Safety Cap, utilizzato per proteggere i solventi nelle bottiglie di alimentazione dalla contaminazione esterna. Forniscono una equalizzazione sicura della pressione con aria pulita per l'ingresso del solvente.
La ventilazione purificata consente di ottenere risultati analitici precisi e riproducibili nel processo HPLC/UHPLC. L'indicatore di sostituzione mostra la durata di vita trascorsa, consentendo una rapida sostituzione della valvola dell'aria dopo 6 mesi di utilizzo.
  • Blocca i vapori di solvente
  • Protegge la salute e l'ambiente
  • L'indicatore di sostituzione visualizza il tempo di sostituzione successivo
  • Facile da sostituire senza attrezzi
  • Si adatta a qualsiasi tappo di sicurezza SCAT
  • Specifica
    Diametro (sistema metrico) interno 0.25 in.
    Include 10 pezzi
    Materiale Polyurethane
    Size UNF 1/4 in. 28 G
    Quantità 10 Valves
    Colore Red
    Product Type Valvola dell'aria