Learn More
Syngene™ Airclean 600 PCR Tall Workstation
Codice prodotto. 16564341 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
32 in.
48 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
16564341 48 in. Pezzo
16524341 32 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16564341 Fornitore Syngene™ N. del fornitore SYN48PWTLFE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-04-2027
Airclean 600 PCR Tall Workstation with UVTect microprocessor controller and vertical laminar air flow.
  • Tall version
  • With UVTect microprocessor controller
  • Provides Class 100 vertical laminar air flow and timed uv light for sterilization
  • Includes HEPA filter, initial prefilter, fluorescent light, UV shelf with pipette holder, safety switch, and slip hatch
Specifica
Product Type Tall Workstation
Certificazione/Conformità UL, CSA, and CE approved
Include UV Controller
Tensione 220 V
Larghezza (sistema imperiale) 48 in.
Larghezza (sistema metrico) 121.92 cm