Descrizione
- Hose connection ID 4 mm
- Maintenance-free, environmentally friendly
- High level of gas tightness
- Very quiet with low vibrations
Specifica
Specifica
| Vuoto max | 100 Mbar |
| Dimensioni (L x P x A) | 164 x 90 x 141 mm |
| Materiale | PPS |
| Modello | EPDM Membrane |
| Peso (sistema metrico) | 1.9 kg |
| Portata | 6 L/min |
| Overall Height (English) | 5.55 in. |
| Overall Height (Metric) | 141 mm |
| Overall Length (English) | 6.46 in. |
| Lunghezza complessiva (sistema metrico) | 164 mm |
| Vedi altri risultati |