Learn More
Christeyns™ Distributore inox airless poussoir
Codice prodotto. 17819864
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17819864 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17819864 Fornitore Christeyns™ N. del fornitore 460310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.90€
    19.77€ / pezzi 1
    Risparmia 2.13€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Per bottiglia Airless
  • Conveniently dispense from your Airless bottle using this push dispenser
Specifica
Product Type Hand Sanitizer Dispenser
Colore Chrome
Capacità Bottles up to 6.25 in. dia.
Materiale Stainless Steel
Mounting Freestanding or Wall Mount
No. of Compartments 1
Product Style Front-loading with Opening
Capacità (sistema metrico) 1000 mL