Learn More
Christeyns™ Dispenser da parete airless in acciaio inox con gomito
Codice prodotto. 17849864
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17849864 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17849864 Fornitore Christeyns™ N. del fornitore 460250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.60€
    15.86€ / pezzi 1
    Risparmia 1.74€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Per bottiglia Airless
  • Per bottiglia Airless senza contatto con le mani
Specifica
Product Type Hand Sanitizer Dispenser
Colore Chrome
Capacità Bottles up to 6.25 in. dia.
Materiale Stainless Steel
Mounting Freestanding or Wall Mount
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid with Front Access Tray
Capacità (sistema metrico) 1000 mL