Learn More
Scatola ermetica
Codice prodotto. 12035572
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
3500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12035572 500 mL Pezzo
12084578 3500 mL Pezzo
12045572 1000 mL Pezzo
12059632 1500 mL Pezzo
12069632 2000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12035572 Fornitore Azlon N. del fornitore BWY030
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-02-2027
Scatola in plastica versatile, per riporre vari tipi di sostanze. La scatola ermetica Azlon™ è leggera e indistruttibile in condizioni d'uso normali.
  • Made from tough HDPE
  • Tight fitting snap on lids create an airtight seal
  • Suitable for food contact applications in accordance with EU regulations
  • Suitable for general and refrigerated storage down to -50°C
Specifications
Product Type Contenitore ermetico
Materiale HDPE
Include Coperchio a pressione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per conservazione generale e refrigerata fino a –50 °C
Dimensioni (L x P x A) 100 x 100 x 65 mm
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm