Learn More
Azlon™ Scatola ermetica
Descrizione
- Made from tough HDPE
- Tight fitting snap on lids create an airtight seal
- Suitable for food contact applications in accordance with EU regulations
- Suitable for general and refrigerated storage down to -50°C
Specifica
Specifica
| Product Type | Contenitore ermetico |
| Materiale | HDPE |
| Include | Coperchio a pressione |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per conservazione generale e refrigerata fino a –50 °C |
| Dimensioni (L x P x A) | 210 x 210 x 65 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 3500 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 65 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 210 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 210 mm |