Learn More
Honeywell™ Airvisor Carbon Cartridge
Codice prodotto. 12662663
Cambia vista
Click to view available options
Applicazioni:
Removing Odor
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Applicazioni Dimensione della confezione
12662663 Removing Odor Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 12662663 Fornitore Honeywell™ N. del fornitore 1001672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.37€
    90.64€ / pezzi 1
    Risparmia 54.73€
    37% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Carbon filter suitable for all Airvisor air respirators.
  • Suitable for all Airvisor models
  • Removes unpleasant odor
  • Should be replaced by 1000 hours or when unpleasant smell is experienced
  • Comes with two replacement O-rings
  • Part of an air respirator system certified to EN14594
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Removing Odor
Da utilizzare con (apparecchiatura) Airvisor Air Respirators