missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Airwing B-WR Elmetto protettivo
Un casco leggero con un design accattivante.
410.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 397 |
---|---|
Materiale | HDPE |
Modello | 9762 |
Product Type | Industrial Safety Helmet |
Dimensioni (sistema metrico) | 52 to 61 cm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17534106
|
Uvex™
9762530 |
Blue |
410.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17554096
|
Uvex™
9762330 |
Red |
410.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17564086
|
Uvex™
9762030 |
White |
410.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17594086
|
Uvex™
9762130 |
Yellow |
410.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17594096
|
Uvex™
9762430 |
Green |
410.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17524096
|
Uvex™
9762230 |
Orange |
410.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Posizionamento sicuro grazie alla bardatura tessile a 6 punti, rotella per la regolazione della misura, slot per adattatore supporto visiera e cuffie
Specifica
EN 397 | |
9762 | |
52 to 61 cm | |
Ventilated |
HDPE | |
Industrial Safety Helmet | |
Long Brim |