Learn More
AKAP7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 12591-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16810384
  • 145.00€ / 20µL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody can recognize all the isoforms of AKAP7.
This gene encodes a member of the A-kinase anchoring protein family, a group of functionally related proteins that bind to a regulatory subunit of cAMP-dependent protein kinase A and target the enzyme to specific subcellular compartments. AKAPs have a common RII-binding domain, but contain different targeting motifs responsible for directing PKA to distinct intracellular locations. Three alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. Additional variants exist, but their full-length natures have not been determined.
Spezifikation
Spezifikation
AKAP7
Polyclonal
Unconjugated
AKAP7
A kinase anchor protein 18 kDa, AKAP 18, AKAP 7 isoforms alpha and beta, AKAP18, AKAP7
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
361458, 432442, 9465
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.16 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O43687, O55074, Q6JP77
Akap7
AKAP7 Fusion Protein Ag3297
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt