Learn More
Aklomide, MedChemExpress
Descrizione
Aklomide is used to fight disease, parasites and insects that infest poultry.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aklomide |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 3011-89-0 |
| Colore | Light Yellow |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C7H5ClN2O3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | 2-Chloro-4-nitrobenzamide |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 250 mg/mL (1246.39 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only