Learn More
R&D Systems™ AKOS 022
Codice prodotto. 18797016
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18797016 10 mg 10mg
18755516 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18797016 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 7135/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Voltage-dependent anion channel (VDAC) inhibitor
AKOS 022 is a voltage-dependent anion channel (VDAC; Kd = 154 μM) inhibitor, which reduces channel conductance. In HEK-293 cells, AKOS 022 inhibits selenium-induced VDAC oligomerization, cytochrome C release from mitochondria and apoptosis (IC50 values range from 3.3 to 3.6 μM). AKOS 022 also prevents glucotoxicity-mediated overexpression of VDAC1 in INS-1 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Chlorophenyl)-3-[4-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]-1-piperidinyl]-2,5-pyrrolidinedione
CAS 878983-38-1
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Ion Channel Modulators
Formula molecolare C22H21ClF3N3O3
Purezza 0.98