missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AKR1B1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Descrizione
Western Blotting
Specifica
Specifica
| Linea cellulare | 293T |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Descrizione | AKR1B1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| N. accesso geni | BC000260 |
| Peso molecolare | 34.87 |
| Intervallo di pH | 6.8 |
| Plasmide | pCMV-AKR1B1 full-length |
| Analisi di controllo qualità | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-AKR1B1 antibody (H00000231-B01) by western blotting |
| Quantità | 100 μL |
| Tampone di conservazione | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 100UL AKR1B1 293T Cell Transient Overexpression Ly
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?